Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Convient à une large gamme de récipients à fond plat |
| Diamètre (métrique) | 8mm |
| Longueur (métrique) | 40mm |
| Matériau | Aimant Alnico |
| Quantité | 5/boîte |
| Forme | Rond, Cylindrique |