Learn More
IKA™ Barreaux d’agitation magnétiques en Alnico-V
Code produit 15340325 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
15 mm
25 mm
30 mm
50 mm
À utiliser avec (équipement):
Conteneurs à fond plat
Mélange de réactifs
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15340325 25 mm Mélange de réactifs 5 pièces
15398143 15 mm Conteneurs à fond plat 5 pièces
15261136 30 mm Conteneurs à fond plat 5 pièces
15190346 25 mm Conteneurs à fond plat 1 pièce
15279016 50 mm Conteneurs à fond plat 1 pièce
15284577 10 mm Conteneurs à fond plat 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15340325 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0004499300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.05€
    16.50€ / 5 pièces
    Économisez 0.55€
    3% de réduction
En stock
Specifica
À utiliser avec (équipement) Mélange de réactifs
Diamètre (métrique) 8 mm
Longueur (métrique) 25 mm
Matériau Aimant Alnico
Quantité 5/boîte
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.