Learn More
MedChemExpress Aloe emodin
Code produit 16449026
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16449026 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16449026 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN0189
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Aloe emodin is a hydroxyanthraquinone present in Aloe vera leaves, has a specific in vitro and in vivo antitumor activity.
Spécification
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Poids moléculaire 270.24 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
CAS 481-72-1
Type de produit Natural Products
Pureté 98.02%
Solubilité DMSO : 25 mg/mL (92.51 mM∣Need ultrasonic)
Synonyme Rhabarberone∣ 3-Hydroxymethylchrysazine
Cible Autophagy