Learn More
Aloe-émodine, TRC
Code produit 17982775
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17982775 50 mg 50mg
17923275 100 mg 100mg
17931255 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17982775 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA57540050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 481-72-1
Formule moléculaire C15 H10 O5
Poids moléculaire (g/mol) 270.24
Synonyme 1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-9,10-anthracenedione, 1,8-Dihydroxy-3-hydroxymethylanthraquinone, 3-Hydroxymethylchrysazin, 3-Hydroxymethylchrysazine, Aloe emodin, Aloe-emodol, NSC 38628, Rhabarberone
Nom IUPAC 1,8-dihydroxy-3-(hydroxyméthyl)anthracène-9,10-dione
SMILES OCc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Aloe Emodin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H10O5/c16-6-7-4-9-13(11(18)5-7)15(20)12-8(14(9)19)2-1-3-10(12)17/h1-5,16-18H,6H2
Poids de la formule 270.0528
Pourcentage de pureté >95%