Learn More
Fisherbrand™ Gant nitrile AloeTouch
Code produit 30282365 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Petit
Moyen
Grand
XL
Conditionnement:
100 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30282365 Grand 100 pièces
30282364 Moyen 100 pièces
30282363 Petit 100 pièces
30282366 XL 100 pièces
30282362 XS 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30282365
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les gants en nitrile AloeTouch offrent une excellente sensibilité tactile et une protection confortable pour de nombreux usages. L’ajout d’aloès aide à minimiser le risque de réactions allergiques chez les personnes à peau sensible.
  • Les gants nitriles AloeTouch offrent une sensibilité tactile et un confort supérieurs pour diverses applications.
  • L’aloès réduit le risque de réactions allergiques chez les personnes à peau sensible.
  • Bouts texturés pour une prise fiable sur les outils et matériaux.
  • Gants non stériles et non poudrés
  • Le gant de protection de type B vous aidera à travailler en toute sécurité avec une bonne protection ergonomique
  • EPI catégorie III
  • Ambidextre
  • Aloe
Spécification
Certifications / conformité (Europe) PPE catégorie III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/type B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4, UKCA
Chlorinated Oui
Accelerator Free Oui
Applications Laboratoire, Industriel
AQL 1.5
Couleur Vert
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 3,14 à 5,51 mil
Finger Thickness (Metric) 0,08 mm à 0,14 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 2,36 à 3,54 mil
Palm Thickness (Metric) 0,06 mm à 0,09 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gant d’examen en nitrile
Dimensions Grand
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 1,97 à 3,15 mil
Épaisseur (métrique) 0,05 mm à 0,08 mm
FDA 510 (k) Non
Type de manchette de gant À bord roulé
Modèle AloeTouch
Longueur (métrique) 240 mm