Learn More
Alofanib, MedChemExpress
Code produit 16499887
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16499887 5 mg
16497386 100 mg
16483576 25 mg
16473437 50 mg
16407418 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16499887 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY17601
MedChemExpress Alofanib (RPT835) is a potent and selective allosteric inhibitor of fibroblast growth factor receptor 2 (FGFR2). Anticancer and antiangiogenic activity.
Alofanib (RPT835) is a potent and selective allosteric inhibitor of fibroblast growth factor receptor 2 (FGFR2). Anticancer and antiangiogenic activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Alofanib
CAS 1612888-66-0
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H15N3O6S
Quantité 5 mg
Synonyme RPT835
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 30.1 mg/mL (72.81 mM)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC(S(=O)(NC2=CC(C3=CC=CN=C3)=C(C)C=C2[N+]([O-])=O)=O)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 413.4
Poids de la formule 413.4
Pourcentage de pureté 98.81%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease