Learn More
Aloin, MedChemExpress
Code produit 16494757
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16494757 50 mg
16441071 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16494757 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0123
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Aloin(Aloin-A; Barbaloin-A) is a natural antitumor anthraquinone glycoside with iron chelating and non-atherogenic activities.
Aloin(Aloin-A
Spécification
Nom chimique ou matériau Aloin
CAS 1415-73-2
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H22O9
Quantité 50 mg
Synonyme Aloin-A Barbaloin-A
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (298.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(C=CC=C2O)[C@H]([C@]3([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C4=CC(CO)=CC(O)=C14
Poids moléculaire (g/mol) 418.39
Poids de la formule 418.39
Pourcentage de pureté 98.21%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease