Learn More
Aloin Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15424579
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
50 g
Conditionnement:
1g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15424579 25 g 25g
17164181 1 g 1g
15434579 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15424579 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62153.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Exsudant à base d’aloès utilisé comme laxatif stimulant
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1415-73-2
Formule moléculaire C21H22O9
Poids moléculaire (g/mol) 418.40
Numéro MDL MFCD00151160
Clé InChI AFHJQYHRLPMKHU-WEZNYRQKSA-N
Synonyme barbaloin, aloin, aloin a, aloinum, aloin ban, dsstox_cid_25967, 10s-1,8-dihydroxy-3-hydroxymethyl-10-2s,3r,4r,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl-10h-anthracen-9-one, 1s-1,5-anhydro-1-9s-4,5-dihydroxy-2-hydroxymethyl-10-oxo-9,10-dihydroanthracen-9-yl-d-glucitol, 10-1',5'-anhydroglucosyl aloe-emodin-9-anthrone, barbaloin a
CID PubChem 12305761
ChEBI CHEBI:2991
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)[C@@H]1C2=CC=CC(O)=C2C(=O)C2=C(O)C=C(CO)C=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Aloin
Couleur Jaune à marron
Quantité 25 g
Beilstein 6077558
Nom IUPAC (10R)-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-10-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]-9,10-dihydroanthracen-9-one
Poids de la formule 418.4
Forme physique Poudre