Learn More
Aloin Thermo Scientific Chemicals
Code produit 17164181
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
50 g
Conditionnement:
1g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17164181 1 g 1g
15424579 25 g 25g
15434579 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17164181 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62153.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Exsudant à base d’aloès utilisé comme laxatif stimulant
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1415-73-2
Formule moléculaire C21H22O9
Poids moléculaire (g/mol) 418.40
Numéro MDL MFCD00151160
Clé InChI AFHJQYHRLPMKHU-WEZNYRQKSA-N
Synonyme barbaloin, aloin, aloin a, aloinum, aloin ban, dsstox_cid_25967, 10s-1,8-dihydroxy-3-hydroxymethyl-10-2s,3r,4r,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl-10h-anthracen-9-one, 1s-1,5-anhydro-1-9s-4,5-dihydroxy-2-hydroxymethyl-10-oxo-9,10-dihydroanthracen-9-yl-d-glucitol, 10-1',5'-anhydroglucosyl aloe-emodin-9-anthrone, barbaloin a
CID PubChem 12305761
ChEBI CHEBI:2991
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)[C@@H]1C2=CC=CC(O)=C2C(=O)C2=C(O)C=C(CO)C=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Aloin
Couleur Jaune à marron
Quantité 1 g
Beilstein 6077558
Merck Index 14,9835
Nom IUPAC (10R)-1,8-dihydroxy-3-(hydroxyméthyl)-10-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)OXAN-2-yl]-9,10-dihydroanthracène-9-un
Poids de la formule 418.4
Forme physique Poudre