Learn More
Aloxistatin, MedChemExpress
Code produit 16482858
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16482858 10 mg
16405607 5 mg
16452546 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16482858 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100229
MedChemExpress Aloxistatin (E64d) is a cell-permeable and irreversible broad-spectrum cysteine protease inhibitor. Aloxistatin (E64d) exhibits entry-blocking effect for MERS-CoV.
Aloxistatin (E64d) is a cell-permeable and irreversible broad-spectrum cysteine protease inhibitor. Aloxistatin (E64d) exhibits entry-blocking effect for MERS-CoV.
Spécification
Nom chimique ou matériau Aloxistatin
Forme physique Solid
CAS 88321-09-9
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H30N2O5
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration
Synonyme E64d E64c ethyl ester
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (730.08 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : ≥ 33.33 mg/mL (97.33 mM)
SMILES O=C([C@H]1O[C@@H]1C(N[C@H](C(NCCC(C)C)=O)CC(C)C)=O)OCC
Poids moléculaire (g/mol) 342.43
Poids de la formule 342.43
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research