Learn More
Alpelisib, MedChemExpress
Code produit. 16496388
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Code produit. 16496388
Marque: Medchem Express HY15244
MedChemExpress Alpelisib (BYL-719) is a potent, selective, and orally active PI3Kα inhibitor. Alpelisib (BYL-719) shows efficacy in targeting PIK3CA-mutated cancer. Alpelisib (BYL-719) also inhibits p110α/p110γ/p110δ/p110β with IC50s of 5/250/290/1200 nM, respectively. Antineoplastic activity.
Alpelisib (BYL-719) is a potent, selective, and orally active PI3Kα inhibitor. Alpelisib (BYL-719) shows efficacy in targeting PIK3CA-mutated cancer. Alpelisib (BYL-719) also inhibits p110α/p110γ/p110δ/p110β with IC50s of 5/250/290/1200 nM, respectively. Antineoplastic activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Alpelisib
CAS 1217486-61-7
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H22F3N5O2S
Quantité 10 mg
Synonyme BYL-719
Informations sur la solubilité DMSO : 83.33 mg/mL (188.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(N=C(S1)NC(N2CCC[C@H]2C(N)=O)=O)=C1C3=CC(C(C)(C(F)(F)F)C)=NC=C3
Poids moléculaire (g/mol) 441.47
Poids de la formule 441.47
Pourcentage de pureté 96.33%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.