Learn More
alpha,2-diméthylstyrène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11332019
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11332019 1 g 1g
11342019 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11332019 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26073.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 26444-18-8 | C10H12 | 132.206 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26444-18-8
Formule moléculaire C10H12
Poids moléculaire (g/mol) 132.206
Numéro MDL MFCD00049092
Clé InChI OGMSGZZPTQNTIK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-isopropenyltoluene, o-isopropenyltoluene, 1-methyl-2-prop-1-en-2-yl benzene, o,alpha-dimethylstyrene, alpha,2-dimethylstyrene, isopropenyltoluene, o,.alpha.-dimethylstyrene, benzene, 1-methyl-2-1-methylethenyl, o-methyl-.alpha.-methylstyrene, 1-methyl-2-iso-propenylbenzene
CID PubChem 81886
Nom IUPAC 1-méthyl-2-prop-1-én-2-ylbenzène
SMILES CC1=CC=CC=C1C(=C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha,2-Dimethylstyrene
Point d’ébullition 53°C to 55°C (11 mmHg)
Point d’éclair 43°C (110°F)
Quantité 1 g
Numéro UN UN3295
Poids de la formule 132.21
Pourcentage de pureté 99%