Learn More
Alcool alpha-[2-(méthylamino)éthyl]benzylique, TRC
Code produit 17931635
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17931635 1 g 1g
17993885 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17931635 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2861201G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42142-52-9
Formule moléculaire C10 H15 N O
Poids moléculaire (g/mol) 165.23
Synonyme (1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol, Fluoxetine Hydrochloride Imp. A (EP), Benzenemethanol, α-[2-(methylamino)ethyl]-, Benzyl alcohol, α-[2-(methylamino)ethyl]- (6CI,7CI), α-[2-(Methylamino)ethyl]benzenemethanol, (±)-N-Methyl-3-hydroxy-3-phenylpropylamine, 3-(Methylamino)-1-phenyl-1-propanol, 3-Hydroxy-N-methyl-3-phenylpropylamine, 3-Methylamino-1-phenylpropanol, 3-N-Methylamino-1-phenyl-1-propanol, Methyl(3-hydroxy-3-phenylpropyl)amine, N-(3-Hydroxy-3-phenylpropyl)-N-methylamine, N-(3-Hydroxy-3-phenylpropyl)methylamine, N-Methyl-3-hydroxy-3-phenylpropylamine, N-Methyl-3-phenyl-3-hydroxypropylamine, N-Methyl-N-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)amine
Nom IUPAC 3-(méthylamino)-1-phénylpropane-1-ol
SMILES CNCCC(O)c1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau (1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H15NO/c1-11-8-7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-12H,7-8H2,1H3
Poids de la formule 165.1154