Learn More
Alpha ,3-diméthylstyrène %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11434710
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11434710 250 mg 250mg
11444710 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11434710 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50760.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 1124-20-5 | C10H12 | 132.206 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1124-20-5
Formule moléculaire C10H12
Poids moléculaire (g/mol) 132.206
Numéro MDL MFCD08060972
Clé InChI XXTQHVKTTBLFRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m,alpha-dimethylstyrene, alpha,3-dimethylstyrene, m-isopropenyltoluene, unii-3ey8gvm0dx, benzene, 1-methyl-3-1-methylethenyl, 3ey8gvm0dx, 1-methyl-3-prop-1-en-2-yl benzene, 1-isopropenyl-3-methyl-benzene, 1-methyl-3-1-methylethenyl benzene, 1-methyl-3-ethenyl benzene
CID PubChem 70759
Nom IUPAC 1-méthyl-3-prop-1-én-2-ylbenzène
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha,3-Dimethylstyrene
Odeur Characteristic
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3295
Poids de la formule 132.21