Learn More
Alpha-(4-Bromophényl)-2-pyridineacétonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | alpha-(4-Bromophenyl)-2-pyridineacetonitrile |
| CAS | 85750-24-9 |
| Formule moléculaire | C13H9BrN2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | α-(4-Bromophenyl)-2-Pyridineacetonitrile |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H9BrN2/c14-11-6-4-10(5-7-11)12(9-15)13-3-1-2-8-16-13/h1-8,12H |
| SMILES | Brc1ccc(cc1)C(C#N)c2ccccn2 |
| Nom IUPAC | 2-(4-brophényl)-2-pyridine-2-ylacétonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 273.13 |