Learn More
Alpha,4-diméthylstyrène, stabilisé à l’aide de 4-tert-butylcatéchol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497875
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497875 5 g 5g
15407885 25 g 25g
15417885 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15497875 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31739.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1195-32-0 | C10H12 | 132.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1195-32-0
Formule moléculaire C10H12
Poids moléculaire (g/mol) 132.21
Numéro MDL MFCD00036510
Clé InChI MMSLOZQEMPDGPI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-4-prop-1-en-2-yl benzene, dehydro-p-cymene, 2-p-tolylpropene, 4-isopropenyltoluene, 4-methylisopropenylbenzene, 2-p-methylphenyl propene, p-cymenene, p,alpha-dimethylstyrene, p-alpha-dimethylstyrene, 1-isopropenyl-4-methylbenzene
CID PubChem 62385
SMILES CC(=C)C1=CC=C(C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha,4-Dimethylstyrene
Note relative au nom stabilized with 4-tert-butylcatechol
Densité 0.872
Point d’ébullition 186°C to 189°C
Point d’éclair 63°C (145°F)
Indice de réfraction 1.509
Quantité 5 g
Nom IUPAC 1-méthyl-4-prop-1-én-2-ylbenzène
Poids de la formule 132.21
compliance-icons
Identifiant produit
  • alpha,4-Dimethylstyrene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-benzene