Learn More
Lauda™ Bain thermostatique de chauffage Alpha A 6 avec fiche CEE7/7
Code produit 16892330
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension unitSize
16892330 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16892330 Fournisseur Lauda™ Code fournisseur L000619
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is not returnable. View return policy
Bain thermostatique avec fonctionnement extrêmement simple
  • Affichage LED à 1 ligne pour l’affichage de la température réelle ou définie
  • Guidage de menu convivial avec un fonctionnement à 3 touches extrêmement simple
  • Contrôleur continu entièrement électronique
  • Protection contre les températures basses et la surchauffe pour une utilisation avec des liquides non inflammables
  • Alarme sonore et visuelle
  • Pompe de circulation avec réduction de débit
  • Bain en acier inox profondément embouti
  • Connecteur électrique pour refroidisseur à circulation DLK (marche / arrêt / automatique)
  • Bobine de refroidissement et kit de circulation de la pompe disponibles en option
  • Caractéristiques techniques :
    • Plage de températures de fonctionnement : 25 à 100°C
    • Plage de température ambiante : 5 à 40°C
    • Stabilité thermique : 0,05 ±K
    • Puissance de chauffage max. : 1,5 kW
    • Puissance max. : 1,5 kW
    • Consommation électrique : 7 A
    • Pression de pompe max. : 0,2 bar
    • Pression max. de débit de la pompe : 15 L/min
    • Volume de bain min. / max : 2,5 à 5,5 L
    • Dimensions de la cuve (l x P x H) : 145 x 161 x 150 mm
    • Dimensions globales (l x P x H) : 181 x 332 x 370 mm
    • Alimentation : 230 V, 50/60 Hz
    • Fiche d’alimentation : cordon d’alimentation avec fiche inclinée (CEE7/7)
    • Accessoire standard : Réduction du débit
  • Specifications
    Tension 230 V