Learn More
alpha-Acetyl-gamma-butyrolactone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11486116
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11486116 100 g 100g
11496116 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11486116 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22967.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 517-23-7 | C6H8O3 | 128.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 517-23-7
Formule moléculaire C6H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 128.13
Numéro MDL MFCD00005394
Clé InChI OMQHDIHZSDEIFH-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-acetylbutyrolactone, 3-acetyldihydrofuran-2 3h-one, alpha-acetylbutyrolactone, alpha-acetyl-gamma-butyrolactone, 3-acetyldihydro-2 3h-furanone, 2 3h-furanone, 3-acetyldihydro, 3-acetyltetrahydrofuran-2-one, 2-oxo-3-acetyltetrahydrofuran, 3-acetyltetrahydro-2-furanone, 3-acetyl-2 3h-4,5-dihydrofuranone
CID PubChem 10601
Nom IUPAC 3-acétyloxolan-2-one
SMILES CC(=O)C1CCOC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Acetyl-gamma-butyrolactone
Point d’ébullition 107°C to 108°C (5 mmHg)
Point d’éclair 135°C (275°F)
Quantité 100 g
Beilstein 112676
Merck Index 14,83
Poids de la formule 128.13
Pourcentage de pureté ≥98%