Learn More
Acide alpha-aleuritique, TRC
Code produit 30316563
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30316563 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30316563 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA525500100G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aleuritic Acid
CAS 533-87-9
Formule moléculaire C16 H32 O5
Quantité 100 g
Synonyme (9R*,10S*)-rel-9,10,16-Trihydroxyhexadecanoic Acid, (±)-erythro-Aleuritic Acid, DL-erythro-Aleuritic Acid, NSC 7668, erythro-Aleuritic Acid
Formule InChI InChI=1S/C16H32O5/c17-13-9-5-4-7-11-15(19)14(18)10-6-2-1-3-8-12-16(20)21/h14-15,17-19H,1-13H2,(H,20,21)/t14-,15+/m1/s1
SMILES OCCCCCC[C@H](O)[C@H](O)CCCCCCCC(=O)O
Nom IUPAC acide (9R,10S)-9,10,16-trihydroxyenzymedécanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 304.42
Poids de la formule 304.225