Learn More
Alpha, Alpha, Alpha', Alpha'-Tétraméthyl-5-(dibromométhyl)-1,3-benzènediacétilonitrile, TRC
Code produit 30409540
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30409540 50 mg
30412572 25 mg
30425443 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30409540 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT29149550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1027160-12-8
Formule moléculaire C15 H16 Br2 N2
Poids moléculaire (g/mol) 384.11
Synonyme 1,3-Benzenediacetonitrile, 5-(dibromomethyl)-α1,α1,α3,α3-tetramethyl-, 5-(Dibromomethyl)-α1,α1,α3,α3-tetramethyl-1,3-benzenediacetonitrile
Nom IUPAC 2-[3-(2-cyanopropane-2-yl)-5-(dibromométhyl)phényl]-2-méthylpropanenitrile
SMILES CC(C)(C#N)c1cc(cc(c1)C(C)(C)C#N)C(Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-5-(dibromomethyl)-1,3-benzenediacetonitrile
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H16Br2N2/c1-14(2,8-18)11-5-10(13(16)17)6-12(7-11)15(3,4)9-19/h5-7,13H,1-4H3
Poids de la formule 381.968