Learn More
Alpha, Alpha, Alpha', Alpha'-Tétraméthyl-5-(dibromométhyl)-1,3-benzènediacétilonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-5-(dibromomethyl)-1,3-benzenediacetonitrile |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H16Br2N2/c1-14(2,8-18)11-5-10(13(16)17)6-12(7-11)15(3,4)9-19/h5-7,13H,1-4H3 |
| Poids de la formule | 381.968 |