Learn More
Alpha,alpha,alpha-tribromoquinaldine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11430728
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430728 250 g 250g
11410728 10 g 10g
11420728 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11430728 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25218.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 613-53-6
Formule moléculaire C10H6Br3N
Poids moléculaire (g/mol) 379.88
Numéro MDL MFCD00006755
Clé InChI UDYYQHILRSDDMP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 69178
Nom IUPAC 2-(tribromométhyl)quinoléine
SMILES BrC(Br)(Br)C1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha,alpha,alpha-Tribromoquinaldine
Point de fusion 128°C to 131°C
Quantité 250 g
Beilstein 147638
Synonyme 2-tribromomethyl quinoline, quinoline, 2-tribromomethyl, alpha,alpha,alpha-tribromoquinaldine, 2-alpha,alpha,alpha-tribromomethyl quinoline, .alpha.,.alpha.,.alpha.-tribromoquinaldine, acmc-209mrr, 2-tribrommethyl-chinolin, 2-tribromo-methyl-quinoline, quinoline,2-tribromomethyl, udyyqhilrsddmp-uhfffaoysa
Poids de la formule 379.89
Pourcentage de pureté 97%