Learn More
alpha,alpha,alpha-Trifluoro-m-tolyl isocyanate, 98%, ACROS Organics™
Code produit 10587933 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10587933 25 g Flacon en verre 25g
10424253 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10587933 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 170350250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 329-01-1
Formule moléculaire C8H4F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 187.12
Numéro MDL MFCD00002020
Clé InChI SXJYSIBLFGQAND-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-isocyanato-3-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-isocyanato-3-trifluoromethyl, a,a,a-trifluoro-m-tolyl isocyanate, isocyanobenzotrifluoride, unii-qps7llz6xm, 3-trifluoromethylphenyl isocyanate, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl isocyanate, 3-trifluoromethyl phenylisocyanate, qps7llz6xm
CID PubChem 9483
Nom IUPAC 1-isocyanato-3-(trifluoromethyl)benzene
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC(=C1)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau α, α, α-Trifluoro-m-tolyl isocyanate
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.3360g/mL
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3C6H4NCO
Indice de réfraction 1.4670 to 1.4690 (20°C, 589nm)
Quantité 25 g
Poids de la formule 187.12
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Liquid