Learn More
Alpha,alpha,alpha-trifluorotoluène, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10583301 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50L
500mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10583301 500 mL Flacon en plastique 500mL
10723901 50 mL Flacon en plastique 50mL
10711614 2.5 L Flacon en plastique 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10583301 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 139775000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.80€
    62.65€ / 500mL
    Économisez 7.15€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 98-08-8 | C7H5F3 | 146.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-08-8
Formule moléculaire C7H5F3
Poids moléculaire (g/mol) 146.11
Numéro MDL MFCD00000372
Clé InChI GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzotrifluoride, trifluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, phenylfluoroform, benzene, trifluoromethyl, benzenyl fluoride, benzylidyne fluoride, usaf ma-16, a,a,a-trifluorotoluene, trifluoro toluene
CID PubChem 7368
ChEBI CHEBI:36810
Nom IUPAC trifluorométhylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau α, α, α-Trifluorotoluene
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -29°C
Couleur Incolore
Densité 1.1900g/mL
Point d’ébullition 102°C
Point d’éclair 12°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H5CF3
Indice de réfraction 1.4130 to 1.415
Quantité 500 mL
Beilstein 05, 290
Merck Index 15, 1113
Gravité spécifique 1.19
Informations sur la solubilité Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Poids de la formule 146.11
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • a,a,a-Trifluorotoluene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.