Learn More
Alpha,alpha,alpha-trifluorotoluène, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10723901 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50L
500mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10723901 50 mL Flacon en plastique 50mL
10583301 500 mL Flacon en plastique 500mL
10711614 2.5 L Flacon en plastique 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10723901 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 139770500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.70€
    19.65€ / 50mL
    Économisez 3.05€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 98-08-8 | C7H5F3 | 146.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-08-8
Formule moléculaire C7H5F3
Poids moléculaire (g/mol) 146.11
Numéro MDL MFCD00000372
Clé InChI GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzotrifluoride, trifluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, phenylfluoroform, benzene, trifluoromethyl, benzenyl fluoride, benzylidyne fluoride, usaf ma-16, a,a,a-trifluorotoluene, trifluoro toluene
CID PubChem 7368
ChEBI CHEBI:36810
Nom IUPAC trifluorométhylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau α, α, α-Trifluorotoluene
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -29°C
Couleur Incolore
Densité 1.1900g/mL
Point d’ébullition 102°C
Point d’éclair 12°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H5CF3
Indice de réfraction 1.4130 to 1.415
Quantité 50 mL
Beilstein 05, 290
Merck Index 15, 1113
Gravité spécifique 1.19
Informations sur la solubilité Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Poids de la formule 146.11
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chromosulfuric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, Potassium dichromate