Learn More
Alpha,alpha,alpha-trifluorotoluène, TRC
Code produit 30453612
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30453612 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30453612 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT793525250ML
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha,alpha,alpha-Trifluorotoluene
CAS 98-08-8
Formule moléculaire C7 H5 F3
Quantité 250 mL
Synonyme Trifluoromethylbenzene, Benzene','(trifluoromethyl)-, Toluene','α,α,α-trifluoro- (6CI,8CI), Toluene','α-trifluoro- (3CI), (Trifluoromethyl)benzene, (1,1',1''-Trifluoromethyl)benzene, 1',1',1'-Trifluorotoluene, Benzenyl fluoride, Benzotrifluoride, Benzylidyne fluoride, NSC 8038, Oxsol 2000, Phenylfluoroform, Trifluoro(phenyl)methane, UN 238, α,α,α-Trifluorotoluene
Formule InChI InChI=1S/C7H5F3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMILES FC(F)(F)c1ccccc1
Nom IUPAC trifluorométhylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 146.11
Poids de la formule 146.0343