Learn More
alpha, alpha, alpha-tris(hydroxyméthétil)toluène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | alpha,alpha,alpha-Tris(hydroxymethyl)toluene |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H14O3/c11-6-10(7-12,8-13)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11-13H,6-8H2 |
| Poids de la formule | 182.0943 |