Learn More
alpha,alpha'-dibromo-m-xylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11934521 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11934521 25 g Flacon en verre 25g
11741371 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11934521 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 155050250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 626-15-3 | C8H8Br2 | 263.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 626-15-3
Formule moléculaire C8H8Br2
Poids moléculaire (g/mol) 263.95
Clé InChI OXHOPZLBSSTTBU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-bis bromomethyl benzene, m-xylylene dibromide, alpha,alpha'-dibromo-m-xylene, benzene, 1,3-bis bromomethyl, m-bis bromomethyl benzene, m-xylylene bromide, ccris 1777, m-xylyene dibromide, m-xylene, .alpha.,.alpha.'-dibromo, m-.alpha.,.alpha.'-dibromoxylene
CID PubChem 69373
Nom IUPAC 1,3-bis(bromométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CBr)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau α, α'-Dibromo-m-xylene
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 75.0°C to 77.0°C
Couleur Blanc à marron
Point d’ébullition 135.0°C to 140.0°C (20.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H4(CH2Br)2
Quantité 25 g
Beilstein 05,374
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 263.95
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline et morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • alpha, alpha'-Dibromo-m-xylene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.