Learn More
alpha,alpha'-dibromo-o-xylène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10152330 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10152330 25 g Flacon en plastique 25g
10775751 100 g Flacon en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10152330 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 112930250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 91-13-4 | C8H8Br2 | 263.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-13-4
Formule moléculaire C8H8Br2
Poids moléculaire (g/mol) 263.95
Numéro MDL MFCD00000175
Clé InChI KGKAYWMGPDWLQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-bis bromomethyl benzene, o-xylylene dibromide, alpha,alpha'-dibromo-o-xylene, benzene, 1,2-bis bromomethyl, o-bis bromomethyl benzene, o-xylylene bromide, 1,2-dibenzyl bromide, alpha,alpha'-dibromo-o-xylol, a,a'-dibromo-o-xylene, ccris 1776
CID PubChem 66665
Nom IUPAC 1,2-bis(bromométhyl)benzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CBr)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau α, α'-Dibromo-o-xylene
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 91.0°C to 96.0°C
Couleur Blanc à crème
Densité 1.9600g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H4(CH2Br)2
Quantité 25 g
Beilstein 05, 366
Gravité spécifique 1.96
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble,hydrolyses. Other solubilities: soluble in ethanol
Poids de la formule 263.95
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • a,a'-Dibromo-o-xylene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.