Learn More
alpha,alpha'-dibromo-p-xylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10520551 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Packungsgröße:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Conditionnement unitSize
10520551 25 g Flacon en verre 25g
10020810 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10520551 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 112940250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 623-24-5 | C8H8Br2 | 263.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 623-24-5
Formule moléculaire C8H8Br2
Poids moléculaire (g/mol) 263.95
Numéro MDL MFCD00000182
Clé InChI RBZMSGOBSOCYHR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-bis bromomethyl benzene, p-xylylene dibromide, alpha,alpha'-dibromo-p-xylene, benzene, 1,4-bis bromomethyl, p-xylylene bromide, p-bromomethyl benzene, 1,4-dibromomethylbenzene, p-bis bromomethyl benzene, 1,4-bis-bromomethyl-benzene, ccris 1775
CID PubChem 69335
Nom IUPAC 1,4-bis(bromométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)CBr
Spezifikation
Nom chimique ou matériau α,α′-Dibromo-p-xylene
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 142.0°C to 147.0°C
Couleur Blanc à beige
Densité 2.0120g/mL
Point d’ébullition 245.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H4(CH2Br)2
Quantité 25 g
Beilstein 05, 385
Gravité spécifique 2.012
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble,hydrolyses
Poids de la formule 263.95
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline et cristaux grossiers
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.