Learn More
Alpha,alpha-dichlorotoluène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | alpha-alpha-Dichlorotoluene |
| CAS | 98-87-3 |
| Notes de qualité de la pureté | GC |
| Formule moléculaire | C7 H6 Cl2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Toluene, α,α-dichloro- (8CI), (Dichloromethyl)benzene, Benzal chloride, Benzyl dichloride, Benzylene chloride, Benzylidene chloride, Dichlorophenylmethane, NSC 7915, α,α-Dichlorotoluene |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6Cl2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H |
| SMILES | ClC(Cl)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | dichlorométhylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 161.03 |
| Afficher plus |