Learn More
alpha,alpha-Dimethylphenethylformamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | alpha,alpha-Dimethylphenethylformamide |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H15NO/c1-11(2,12-9-13)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3,(H,12,13) |
| Poids de la formule | 177.1154 |
| Pourcentage de pureté | >95% |