Learn More
chlorhydrate d'alpha,alpha-diphényl-2-pyridineméthanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | alpha,alpha-Diphenyl-2-pyridinemethanol Hydrochloride |
| CAS | 109812-56-8 |
| Formule moléculaire | C18 H15 N O . Cl H |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H15NO.ClH/c20-18(15-9-3-1-4-10-15,16-11-5-2-6-12-16)17-13-7-8-14-19-17;/h1-14,20H;1H |
| SMILES | Cl.OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccn3 |
| Nom IUPAC | clorhidrato de difenil(piridin-2-il)metanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 297.78 |
| Poids de la formule | 297.092 |