Learn More
Alpha,Alpha'-Paraxylyl Bisméthanethiosulfonate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | alpha,alpha'-Paraxylyl Bismethanethiosulfonate |
| CAS | 3948-46-7 |
| Formule moléculaire | C10 H14 O4 S4 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | A,A'-Paraxylyl Bismethanethiosulfonate |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H14O4S4/c1-17(11,12)15-7-9-3-5-10(6-4-9)8-16-18(2,13)14/h3-6H,7-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)SCc1ccc(CSS(=O)(=O)C)cc1 |
| Nom IUPAC | 1,4-bis(méthylsulfonylsulfanylméthyl)benzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 326.48 |
| Poids de la formule | 325.9775 |