Learn More
Acide de (+/-)-alpha-amino-3-hydroxy-5-méthyl-4-isoxazolepropionique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15480397
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15480397 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15480397 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64884.MA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Agoniste sélectif du quisqualate
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-alpha-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid
CAS 74341-63-2
Couleur Blanc
Formule moléculaire C7H10N2O4
Numéro MDL MFCD00213388
Quantité 10 mg
Synonyme ampa, r,s-ampa, ampa pharmaceutical, alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid, rs-ampa, +/--ampa, chembl13378, d,l-alpha-amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid, r,s-alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid, 4-isoxazolepropanoic acid, alpha-amino-2,3-dihydro-5-methyl-3-oxo
Informations sur la solubilité Soluble in warm water at 1mg/ml; Also soluble in 0;1M NaOH or 0;1M HCl at approximately 4mg/ml; Soluble in DMSO at 4mg/ml
Clé InChI UUDAMDVQRQNNHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=O)NO1)CC(C(=O)O)N
Nom IUPAC acide 2-amino-3-(5-méthyl-3-oxo-1,2-oxazol-4-yl)propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 186.167
CID PubChem 1221
ChEBI CHEBI:34018
Poids de la formule 186.17
Forme physique Poudre