Learn More
Acide alpha-aminocyclohexanecarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | alpha-Aminocyclohexanecarboxylic Acid |
| CAS | 2756-85-6 |
| Formule moléculaire | C7 H13 N O2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1-Aminocyclohexane-1-carboxylic Acid, 1-Aminocyclohexanecarboxylic Acid, Homocycloleucine, NSC 9059 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H13NO2/c8-7(6(9)10)4-2-1-3-5-7/h1-5,8H2,(H,9,10) |
| SMILES | NC1(CCCCC1)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 1-aminocyclohépatite-1-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 143.184 |
| Poids de la formule | 143.095 |