Learn More
Alpha-amylcinnamaldéhyde stabilisé avec du BHT, TRC
Code produit 30322728
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30322728 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30322728 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1110005ML
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Amylcinnamic aldehyde
CAS 122-40-7
Formule moléculaire C14 H18 O
Quantité 5 mL
Synonyme Cinnamaldehyde, α-amyl- (4CI), Cinnamaldehyde, α-pentyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(Phenylmethylene)heptanal, 2-Benzylideneheptanal, Amyl cinnamal, Amylcinnamaldehyde, Amylcinnamic acid aldehyde, Amylcinnamic aldehyde, Flomine, Jasminal, Jasminaldehyde, Jasmine aldehyde, NSC 6649, Pentylcinnamaldehyde, α-Amyl-β-phenylacrolein, α-Amylcinnamal, α-Amylcinnamaldehyde, α-Pentylcinnamaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C14H18O/c1-2-3-5-10-14(12-15)11-13-8-6-4-7-9-13/h4,6-9,11-12H,2-3,5,10H2,1H3/b14-11+
SMILES CCCCC\C(=C/c1ccccc1)\C=O
Nom IUPAC (2E)-2-bencilidenheptanal
Poids moléculaire (g/mol) 202.29
Poids de la formule 202.1358