Learn More
alpha-Asarone, MedChemExpress
Code produit 16442549
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16442549 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16442549 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0700
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress alpha-Asarone (α-Asarone) is one of the main psychoactive compounds, and possesses an antidepressant-like activity in mice.
alpha-Asarone (α-Asarone) is one of the main psychoactive compounds, and possesses an antidepressant-like activity in mice.
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Asarone
CAS 2883-98-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H16O3
Quantité 1 g
Synonyme α-Asarone trans-Asarone
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (480.19 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (3.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES C/C=C/C1=C(OC)C=C(OC)C(OC)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 208.25
Poids de la formule 208.25
Pourcentage de pureté 99.57%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation