Learn More
Alpha-Asarone, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15476739
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15476739 5 g 5g
15466739 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15476739 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J65125.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2883-98-9 | C12H16O3 | 208.257 g/mol
α-Asarone was used in the synthesis of series of α-asarone isomers and were investigated for their hypolipidemic and antiplatelet activities. It is used in the synthesis of anti-inflammatory neolignan. Also used in lignan syntheses for antiallergic agents. It is clinically used as medication for treating epilepsy, cough, bronchitis and asthma. It exhibits neuroprotective, anti-oxidative, anticonvulsive and cognitive enhancing action.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants, de la chaleur. À conserver au réfrigérateur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2883-98-9
Formule moléculaire C12H16O3
Poids moléculaire (g/mol) 208.257
Numéro MDL MFCD00064457
Clé InChI RKFAZBXYICVSKP-AATRIKPKSA-N
Synonyme alpha-asarone, asarone, trans-isoasarone, trans-asarone, asaron, azaron, etherophenol, trans-isoasaron, e-asarone, asarum camphor
CID PubChem 636822
ChEBI CHEBI:78309
Nom IUPAC 1,2,4-triméthoxy-5 -[(E)-prop-1 -ényl]benzène
SMILES CC=CC1=CC(=C(C=C1OC)OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Asarone
Point de fusion 57°C to 61°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 296°C
Formule linéaire (CH3O)3C6H2CH=CHCH3
Quantité 5 g
Beilstein 1910606
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,824
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,methanol.
Poids de la formule 208.25
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • alpha-Asarone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: (E)-1,2,4-Trimethoxy-5-prop-1-enylbenzene