Learn More
Oxime alpha-benzoïne, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483344
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11483344 25 g 25g
11493344 100 g 100g
11403354 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11483344 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10630.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 441-38-3 | C14H13NO2 | 227.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 441-38-3
Formule moléculaire C14H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 227.26
Numéro MDL MFCD00004501
Clé InChI WAKHLWOJMHVUJC-FYWRMAATNA-N
Synonyme 2-hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, e,alphar-benzoinoxime, 2r-2-hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, 1r,2z-2-hydroxyimino-1,2-diphenylethanol, 1r,2z-2-hydroxyimino-1,2-diphenyl-ethanol, unii-ptc1433kj8 component
CID PubChem 7057888
Nom IUPAC (1R,2Z)-2-hydroxyimino-1,2-diphényléthanol
SMILES O\N=C(\C(O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Benzoin oxime
Point de fusion 151°C to 154°C
Quantité 25 g
Beilstein 2051941
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,1094
Poids de la formule 227.26
Pourcentage de pureté ≥98%