Learn More
Oxime alpha-benzoïne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11955651 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11955651 500 g Flacon en verre 500g
10579800 25 g Flacon en verre 25g
10478050 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11955651 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 105535000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 441-38-3 | C14H13NO2 | 227.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 441-38-3
Formule moléculaire C14H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 227.26
Numéro MDL MFCD00004501
Clé InChI WAKHLWOJMHVUJC-FYWRMAATNA-N
Synonyme 2-hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, e,alphar-benzoinoxime, 2r-2-hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, 1r,2z-2-hydroxyimino-1,2-diphenylethanol, 1r,2z-2-hydroxyimino-1,2-diphenyl-ethanol, unii-ptc1433kj8 component
CID PubChem 7057888
Nom IUPAC (1R,2Z)-2-hydroxyimino-1,2-diphényléthanol
SMILES O\N=C(\C(O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau α-Benzoin oxime
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 150°C to 155°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH(OH)C(=NOH)C6H5
Quantité 500 g
Beilstein 08,IV,1282
Merck Index 15,1096
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,aq. ammonium hydroxide
Poids de la formule 227.26
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline