Learn More
Alpha-bisabolol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11416974
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11416974
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21457.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 515-69-5 | C15H26O | 222.372 g/mol
It finds its application as a masking agent, skin conditioning agent and soothing agent in cosmetics industry. The most important effects of Bisabolol for the use in cosmetics are anti-inflammatory, wound-healing, anti-bacterial and anti-mycotic. Bisabolol is therefore perfectly suited for the use in all kinds of skin-care products It can be used as active substance in cosmetic preparations for the protection and care of sensitive skin, preparations for babies and children, sunscreen and after-sun products, aftershaves and preparations for the oral hygiene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il trouve son application comme agent de masquage, agent revitalisant pour la peau et agent apaisant dans le secteur cosmétique. Les effets les plus importants du bisabolol pour l’utilisation dans les produits cosmétiques sont ses propriétés anti-inflammatoires, cicatrisantes, anti-bactériennes et anti-mycosiques. Le bisabolol est donc parfaitement adapté à l’utilisation dans tous les types de produits de soins de la peau. Il peut être utilisé comme principe actif dans les préparations cosmétiques pour la protection et le soin de la peau sensible, les préparations pour bébés et enfants, les produits solaires et après-soleil, les après-rasages et les préparations pour l’hygiène buccodentaire.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, les huiles naturelles, minérales et synthétiques. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 515-69-5
Formule moléculaire C15H26O
Poids moléculaire (g/mol) 222.372
Numéro MDL MFCD03846910
Clé InChI RGZSQWQPBWRIAQ-LSDHHAIUSA-N
Synonyme bisabolol, alpha-bisabolol, +-alpha-bisabolol, d-alpha-bisabolol, .alpha.-bisabolol, +-1'r,2r-alpha-bisabolol, 2r-6-methyl-2-1r-4-methylcyclohex-3-en-1-yl hept-5-en-2-ol, 3-cyclohexene-1-methanol, .alpha.,4-dimethyl-.alpha.-4-methyl-3-pentenyl-, r*,r*, dsstox_cid_25964, dsstox_rid_81260
CID PubChem 1549992
Nom IUPAC (2R)-6-méthyl-2-[(1R)-4-méthylcyclohex-3-en-1-yl]sept-5-en-2-ol
SMILES CC1=CCC(CC1)C(C)(CCC=C(C)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Bisabolol
Densité 0.93
Point d’éclair 135°C (275°F)
Indice de réfraction 1.495
Quantité 50 g
Beilstein 5733954
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,1241
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,natural,mineral and synthetic oils. Insoluble in water.
Poids de la formule 222.37
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide