Learn More
alpha-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluène, TRC
Code produit 30136128
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136128 5 g 5g
17961685 25 g 25g
17993075 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136128 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6870405G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1765-40-8
Formule moléculaire C7 H2 Br F5
Poids moléculaire (g/mol) 260.99
Synonyme 1-(Bromomethyl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene (ACI), Benzene, (bromomethyl)pentafluoro- (9CI), Toluene, α-bromo-2,3,4,5,6-pentafluoro- (6CI, 7CI, 8CI), (Bromomethyl)pentafluorobenzene, (Pentafluorophenyl)methyl bromide, 1-(Bromomethyl)pentafluorobenzene, 2,3,4,5,6-Pentafluoro-α-bromotoluene, 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide, 2,3,4,5,6-Pentafluorophenylmethyl bromide, NSC 96888, Pentafluorobenzyl bromide, α-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene, α-Bromo-pentafluorotoluene
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
SMILES Fc1c(F)c(F)c(CBr)c(F)c1F
Spécification
Nom chimique ou matériau a-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H2BrF5/c8-1-2-3(9)5(11)7(13)6(12)4(2)10/h1H2
Poids de la formule 259.926