Learn More
alpha-bromo-2'-acétonaphthone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10346740 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
10346740 10 g 10g
10031650 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10346740 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 147480100
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 613-54-7 | C12H9BrO | 249.107 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 613-54-7
Numéro MDL MFCD00004109
Clé InChI YHXHHGDUANVQHE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-2'-acetonaphthone, bromomethyl 2-naphthyl ketone, 2-bromoacetyl naphthalene, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-2-naphthyl-1-ethanone, ethanone, 2-bromo-1-2-naphthalenyl, 2-bromo-1-2-naphthyl ethanone, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl ethan-1-one, alpha-bromo-2'-acetonaphthone, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl-ethanone
CID PubChem 69179
Nom IUPAC 2-bromo-1-naphtalène-2-yléthanone
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)CBr
Specifications
Nom chimique ou matériau α-Bromo-2'-acetonaphthone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 82°C to 85°C
Couleur Marron-violet
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C12H9BrO
Formule linéaire C10H7COCH2Br
Quantité 10 g
Poids moléculaire (g/mol) 249.11
Poids de la formule 249.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • a-Bromo-2'-acetonaphthone
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.