Learn More
Acide alpha-bromo-2-chlorophénylacétique, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | alpha-Bromo-2-chlorophenylacetic acid |
| Point de fusion | 105°C to 108°C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN3261 |
| Poids de la formule | 249.49 |
| Pourcentage de pureté | 98% |