Learn More
alpha-Bromo-gamma-butyrolactone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11433587
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11433587 100 g 100g
11423587 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11433587 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17344.22
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5061-21-2 | C4H5BrO2 | 164.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5061-21-2
Formule moléculaire C4H5BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 164.99
Numéro MDL MFCD00005387
Clé InChI LFJJGHGXHXXDFT-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-bromo-4-butanolide, alpha-bromo-gamma-butyrolactone, 2-bromobutyrolactone, 3-bromodihydrofuran-2 3h-one, 2 3h-furanone, 3-bromodihydro, 3-bromo-2-furanone, bromobutyrolactone, 2 3h-furanone, bromodihydro, .alpha.-bromo-.gamma.-butyrolactone, .alpha.-bromobutyrolactone
CID PubChem 95463
Nom IUPAC 3-bromooxolan-2-one
SMILES BrC1CCOC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Bromo-gamma-butyrolactone
Densité 1.994
Point d’ébullition 137°C to 139°C (6 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.508
Quantité 100 g
Beilstein 107800
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 164.99
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • alpha-Bromo-gamma-butyrolactone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: alpha-Bromo-gamma-butyrolactone