Learn More
Alpha-Bromo-Gamma-butyrolactone, TRC
Code produit 30331535
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30331535 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30331535 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68207010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Bromo-gamma-butyrolactone
CAS 5061-21-2
Formule moléculaire C4 H5 Br O2
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C4H5BrO2/c5-3-1-2-7-4(3)6/h3H,1-2H2
SMILES BrC1CCOC1=O
Nom IUPAC 3-bromooxolan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 164.99
Poids de la formule 163.9473