Learn More
Alpha-bromocinnamaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11482337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11482337 100 g 100g
11472337 25 g 25g
11492337 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11482337 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14230.22
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5443-49-2 | C9H7BrO | 211.058 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5443-49-2
Formule moléculaire C9H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 211.058
Numéro MDL MFCD00006965
Clé InChI WQRWNOKNRHCLHV-TWGQIWQCSA-N
Synonyme alpha-bromocinnamaldehyde, 2-bromo-3-phenylacrylaldehyde, alphabrocine, 2-bromo-3-phenyl-2-propenal, bromocinnamal, alpha-bromocinnamic aldehyde, ccris 3924, b 37 van, 2-propenal, 2-bromo-3-phenyl, cinnamaldehyde, alpha-bromo
CID PubChem 5369403
Nom IUPAC (Z)-2-bromo-3-phénylprop-2-enal
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=C(C=O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Bromocinnamaldehyde
Point de fusion 68°C to 72°C
Quantité 100 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 211.06
Pourcentage de pureté 98%