Learn More
Invitrogen™ Alpha-Bungarotoxin Conjugates
Code produit 11544187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Marqueur ou colorant:
Alexa Fluor™ Plus 405
Alexa Fluor™ 555
Alexa Fluor™ 594
Alexa Fluor™ 647
Alexa Fluor™ 488
Biotine-XX
Non marqué
Tétraméthyl rhodamine
Conditionnement:
100µL
1mg
500µg
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Marqueur ou colorant Conditionnement
11544187 Alexa Fluor™ 647 500µg
17806578 Alexa Fluor™ Plus 405 100µL
11554147 Alexa Fluor™ 488 500µg
11554187 Alexa Fluor™ 555 500µg
11564147 Alexa Fluor™ 594 500µg
11534147 Biotine-XX 500µg
11500756 Tétraméthyl rhodamine 500µg
10729564 Non marqué 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11544187 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur B35450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    960.00€
    819.65€ / 500µg
    Économisez 140.35€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Thermo Fisher Scientific offre une large sélection de conjugués d’alpha-bungarotoxine Invitrogen, notamment les conjugués Alexa Flour et Alexa Flour Plus.
Thermo Fisher Scientific offre une large sélection de conjugués d’alpha-bungarotoxine Invitrogen, notamment les conjugués Alexa Flour et Alexa Flour Plus. L’alpha-bungarotoxine, un peptide de 74 acides aminés extrait du venin du Bungarus multicinctus, se lie avec une forte affinité à la sous-unité alpha du récepteur nicotinique de l’acétylcholine (RACh) des jonctions neuromusculaires.
Thermo Fisher Scientific offre une large sélection de conjugués d’alpha-bungarotoxine Invitrogen, notamment les conjugués Alexa Flour et Alexa Flour Plus. L’alpha-bungarotoxine, un peptide de 74 acides aminés extrait du venin du Bungarus multicinctus, se lie avec une forte affinité à la sous-unité alpha du récepteur nicotinique de l’acétylcholine (RACh) des jonctions neuromusculaires. Notre alpha-bungarotoxine Alexa Fluor 555, lumineuse et photostable, est un choix de sonde de qualité supérieure pour la visualisation de ce récepteur.
Les conjugués alpha-bungarotoxines fluorescents peuvent être utilisés pour faciliter l’identification des RACh nicotiniques et la localisation des jonctions neuromusculaires. L’alpha-bungarotoxine conjuguée a été utilisée dans diverses applications, notamment l’immunofluorescence (IF), l’immunohistochimie (IHC) et la cytométrie en flux (FC).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Conjugué
Quantité 500 μg
Contenu et stockage Conserver au congélateur (–5° à –30°C) à l’abri de la lumière.
Marqueur ou colorant Alexa Fluor™ 647
Conditions d’expédition Température ambiante
Sous-type de protéine Autres protéines
Excitation/Emission 660/668 nm
Gamme de produits Alexa Fluor