Learn More
Invitrogen™ Alpha-Bungarotoxin Conjugates
Beschreibung
Thermo Fisher Scientific offre une large sélection de conjugués d’alpha-bungarotoxine Invitrogen, notamment les conjugués Alexa Flour et Alexa Flour Plus. L’alpha-bungarotoxine, un peptide de 74 acides aminés extrait du venin du Bungarus multicinctus, se lie avec une forte affinité à la sous-unité alpha du récepteur nicotinique de l’acétylcholine (RACh) des jonctions neuromusculaires.
Les conjugués alpha-bungarotoxines fluorescents peuvent être utilisés pour faciliter l’identification des RACh nicotiniques et la localisation des jonctions neuromusculaires. L’alpha-bungarotoxine conjuguée a été utilisée dans diverses applications, notamment l’immunofluorescence (IF), l’immunohistochimie (IHC) et la cytométrie en flux (FC).
Bestellinformation
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spezifikation
Spezifikation
| Type de produit | Conjugué |
| Quantité | 500 μg |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (–5° à –30°C) à l’abri de la lumière. |
| Marqueur ou colorant | Alexa Fluor™ 555 |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Sous-type de protéine | Autres protéines |
| Excitation/Emission | 555/565 nm |
| Gamme de produits | Alexa Fluor |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.